2,3-Difluoroisonicotinic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
446770010
446770050
ACRO446770010EA
77.5
EUR
ACRO446770010
ACRO446770050
2,3-Difluoroisonicotinic acid 97%
2,3-Difluoroisonicotinic acid
Formula:
C₆H₃F₂NO₂ Pto. de fusión: 165…167 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09031174 Núm. CAS: 851386-31-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Titration with NaOH | ≥96.0 to ≤104.0 % |