Magnesio nitrato hexahidrato para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
446830025 446835000
ACRO446830025EA 242 EUR
ACRO446830025 ACRO446835000
Magnesio nitrato hexahidrato para bioquímica
Nitrato de magnesio hexahidrato
Formula: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Pto. Ebullición: 330 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 89 °C
Densidad: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 93,3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149779
Núm. CAS: 13446-18-9
ADR: 5.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 98 to 102 %
pH 5.0 to 8.2 (at 25°C)
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.0005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Barium (Ba) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Manganese (Mn) ≤0.0005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %