terc-Butanolato de litio 8% (w/w) 0.9 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
446841000 446848000
446841000.EA 85.3 EUR
446841000. 446848000.
terc-Butanolato de litio 8% (w/w) 0.9 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
terc-Butanolato de litio
Formula: C₄H₉LiO
Densidad: 0,86 g/cm³
Pto. de inflamación: –11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00050479
Núm. CAS: 1907-33-1
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Strength 0.80 to 1.10 M