Sodio acetato, anhidro 99% para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
446880500 446882500
ACRO446880500EA 62.9 EUR
ACRO446880500 ACRO446882500
Sodio acetato, anhidro 99% para HPLC
Sodio acetato
Formula: H₃CCOONa
Pto. Ebullición: 881,4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 324 °C
Densidad: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012459
Núm. CAS: 127-09-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤1 %
UV (0.5 M in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.005 %