Amonio dicromato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
446921000 446925000
ACRO446921000EA 39.7 EUR
ACRO446921000 ACRO446925000
Amonio dicromato ACS
Amonio dicromato
Formula: (NH₄)₂Cr₂O₇
MW: 252.06 g/mol
Pto. de fusión: 170 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010879
Núm. CAS: 7789-09-5
UN: 1439
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 13,00516
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange-red Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.5 %
Loss on drying ≤3.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.005 %