2',7'-Dichlorofluorescein ACS
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
446930010 446930100
ACRO446930010EA 58.1 EUR
ACRO446930010 ACRO446930100
2',7'-Dichlorofluorescein ACS
2',7'-Dichlorofluorescein
Formula: C₂₀H₁₀Cl₂O₅
MW: 401,20 g/mol
Pto. de fusión: 280 °C (desc.)
Densidad: 0,79 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005047
Núm. CAS: 76-54-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to red-brown Powder
Suitability (as adsorption indicator) Passes test
Clarity of alcohol solution Passes test