Potasio bromato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
446941000
446945000
ACRO446941000EA
46.3
EUR
ACRO446941000
ACRO446945000
Potasio bromato ACS
Potasio bromato
Formula:
KBrO₃ MW: 167 g/mol Pto. de fusión: 350 °C Densidad: 3.27 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011359 Núm. CAS: 7758-01-2 UN: 1484 ADR: 5.1 II Índice Merck: 12,07779 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Iodometric | ≥99.8 % (Dried basis) |
pH | 5.0 to 9.0 (5% soln. at 25°C) |
Bromide (Br) | Passes test (Limit about 0.05%) |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Sodium (Na) | ≤0.01 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |