Sodio formiato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sodio formiato
446950025 446951000 446955000
ACRO446950025EA 234 EUR
ACRO446950025 ACRO446951000 ACRO446955000
Sodio formiato ACS
Formiato de sodio
Formula: HCO₂Na
Pto. Ebullición: 360 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 258…261 °C
Densidad: 1,919 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013101
Núm. CAS: 141-53-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %