di-Sodio oxalato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Oxalato de disodio
446961000 446965000
ACRO446961000EA 39.8 EUR
ACRO446961000 ACRO446965000
di-Sodio oxalato ACS
di-Sodio oxalato
Formula: Na₂C₂O₄
Pto. de fusión: 250…270 °C (desc.)
Densidad: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012465
Núm. CAS: 62-76-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤0.01 %
Titration with KMnO4 ≥99.5 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %
Neutrality Passes test