Rhodamine WT 20% in water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: xanthylium, 9-(2,4-dicarboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-, inner salt, sodium salt, hydrochloride (1:2:1), disodium 4-(3-diethylamino-6-diethylazaniumylidene-9-xanthenyl)benzene-1,3-dicarboxylate chloride, Sodium chloride 4-[3,6-bis(diethylamino)-9-xantheniumyl]isophthalate (2:1:1)
446970010 446971000
ACRO446970010EA 363 EUR
ACRO446970010 ACRO446971000
Rhodamine WT 20% in water
Rhodamine WT
Formula: C₂₉H₂₉ClN₂Na₂O₅
MW: 566.99 g/mol
Densidad: 1.16 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01728973
Núm. CAS: 37299-86-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red Liquid
UV Lambda max 553 to 557 nm
Strength 19.5 to 21 % (dye content)