Alcohol bencílico, meetSpec_Ph.Eur.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Fenilcarbinol
447000010 447000025
ACRO447000010EA 80.5 EUR
ACRO447000010 ACRO447000025
Alcohol bencílico, meetSpec_Ph.Eur.
Alcohol bencílico
Formula: C₆H₅CH₂OH
MW: 108.14 g/mol
Pto. Ebullición: 205 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –15 °C
Densidad: 1.044 g/cm³
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004599
Núm. CAS: 100-51-6
Índice Merck: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5380 to 1.5410 (20°C, 589 nm)
Assay 98.0 to 100.5 %
Appearance of solution Clear colorless
Residue after evaporation ≤0.05 %
Related substances ≤0.3 % (Sum of other peaks with relative retention greater than that of benzylalcohol)
Acidity Passes test
Peroxide value ≤5