terc-Butanol 99.5% analysis_for
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Alcohol terc-butílico, Trimetilcarbinol, 2-Metil-2-propanol
447010010 447010025
ACRO447010010EA 70.7 EUR
ACRO447010010 ACRO447010025
terc-Butanol 99.5% analysis_for
terc-Butanol
Formula: (CH₃)₃COH
MW: 74.12 g/mol
Pto. Ebullición: 83 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 25…25.5 °C
Densidad: 0.78 g/cm³
Pto. de inflamación: 11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004464
Núm. CAS: 75-65-0
UN: 1120
ADR: 3 II
Índice Merck: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Boron (B) ≤0.02 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Tin (Sn) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Carbonyl compounds ≤0.01 % (as butyraldehyde)