Butilo acetato 99.5%, AcroSeal® para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
447050010 447050025
447050010.EA 99.8 EUR
447050010. 447050025.
Butilo acetato 99.5%, AcroSeal® para bioquímica
Butilo acetato
Formula: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
MW: 116.16 g/mol
Pto. Ebullición: 127 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –78 °C
Densidad: 0.88 g/cm³
Pto. de inflamación: 27 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009445
Núm. CAS: 123-86-4
UN: 1123
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 %
GC ≥99.4 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %