2-Propanol 99%, AcroSeal® Biochemistry, Histology
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Alcohol isopropílico, IPA
447080010 447080025
447080010.EA 101 EUR
447080010. 447080025.
2-Propanol 99%, AcroSeal® Biochemistry, Histology
2-Propanol
Formula: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Pto. Ebullición: 81…83 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –89.5 °C
Densidad: 0.785 g/cm³
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011674
Núm. CAS: 67-63-0
UN: 1219
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Heavy metals ≤5 ppm
GC ≥98.5 %
UV at 300 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g