Sodio hidrogenocarbonato 99.5% para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
447100010 447102500
ACRO447100010EA 79.5 EUR
ACRO447100010 ACRO447102500
Sodio hidrogenocarbonato 99.5% para bioquímica
Sodio hidrogenocarbonato
Formula: NaHCO₃
Pto. de fusión: 270 °C
Densidad: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003528
Núm. CAS: 144-55-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Solubility Clear colorless
UV (10 % in water)
Titration with HCl 99.4 to 100.6 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤150 ppm
Ammonium (NH4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm