Potasio yoduro 99% Biochemistry
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dipotassium diiodide, Kali iodide
447111000 447115000
ACRO447111000EA 89 EUR
ACRO447111000 ACRO447115000
Potasio yoduro 99% Biochemistry
Potasio yoduro
Formula: Kl
MW: 166 g/mol
Pto. Ebullición: 1330 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 680 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011405
Núm. CAS: 7681-11-0
Índice Merck: 13,07727
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
UV (0.5 M in water)
pH 6.0 to 9.0 (5 % in water)
Chloride and Bromide ≤0.01 % (as Cl)
Iodate (IO3) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)