di-Amonio hidrogenofosfato 99% para bioquímica
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Diammonium hydrogen orthophosphate, Ammonium hydrogen phosphate, di-Ammonium hydrogen phosphate, Ammonium Phosphate, Ammonium biphosphate, Fyrex, Ammonium phosphate dibasic, Ammonium monohydrogen phosphate, Diammonium hydrogen phosphate
447140010 447142500
ACRO447140010EA 180 EUR
ACRO447140010 ACRO447142500
di-Amonio hidrogenofosfato 99% para bioquímica
di-Ammonium hydrogen orthophosphate
Formula: (NH₄)₂HPO₄
MW: 132,06 g/mol
Pto. de fusión: 155 °C
Densidad: 1,619 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010891
Núm. CAS: 7783-28-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Solubility (1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.1
pH 7.5 to 9.0 (1 M in water)
Titration with HCl ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm