Sodio dihidrogenofosfato monohidrato 99.5% para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sodio fosfato prim. monohidrato
447310010 447312500
ACRO447310010EA 329 EUR
ACRO447310010 ACRO447312500
Sodio dihidrogenofosfato monohidrato 99.5% para bioquímica
Sodio dihidrogenofosfato monohidrato
Formula: NaH₂PO₄·H₂O
MW: 137.99 g/mol
Pto. de fusión: 100
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149208
Núm. CAS: 10049-21-5
Índice Merck: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Solubility Clear colorless
UV (0.1 M in water)
pH 3.8 to 4.5 (1 M in water)
Titration with NaOH ≥99.4 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm