Calcio cloruro dihidrato 99% para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
447320025 447325000
ACRO447320025EA 291 EUR
ACRO447320025 ACRO447325000
Calcio cloruro dihidrato 99% para bioquímica
Calcio cloruro dihidrato
Formula: CaCl₂·2H₂O
Pto. Ebullición: 1600 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 175 °C
Densidad: 0,83 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149613
Núm. CAS: 10035-04-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
Solubility Clear colorless
Acidity Passes test
Alkalinity Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.03 %
Aluminium (Al) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm