Magnesio cloruro hexahidrato 99% para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Cloruro de magnesio hexahidrato
447150025 447155000
ACRO447150025EA 248 EUR
ACRO447150025 ACRO447155000
Magnesio cloruro hexahidrato 99% para bioquímica
Magnesio cloruro hexahidrato
Formula: MgCl₂·6H₂O
Pto. Ebullición: 1412 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 117 °C
Densidad: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149781
Núm. CAS: 7791-18-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
UV (1 M in water)
pH 5.0 to 6.5
Phosphate (PO4) ≤0.0005 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Aluminium (Al) ≤0.0002 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Lead (Pb) ≤0.0005 %
Zinc (Zn) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)