Magnesio sulfato heptahidrato 99% para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
447160025 447165000
ACRO447160025EA 293 EUR
ACRO447160025 ACRO447165000
Magnesio sulfato heptahidrato 99% para bioquímica
Magnesio sulfato heptahidrato
Formula: MgSO₄·7H₂O
Pto. de fusión: 770 °C
Densidad: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149785
Núm. CAS: 10034-99-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %
Solubility (1 M in water) Clear colorless
pH 5 to 8
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm