Mercurio (I) nitrato dihidrato ACS (9th edition)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dinitrato de dimercurio dihidrato
447180500 447182500
ACRO447180500EA 99.9 EUR
ACRO447180500 ACRO447182500
Mercurio (I) nitrato dihidrato ACS (9th edition)
Mercurio (I) nitrato dihidrato
Formula: Hg₂N₂O₆·2H₂O
Pto. de fusión: 70 °C
Densidad: 4,79 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150812
Núm. CAS: 7782-86-7
UN: 1627
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Titration Iodometric ≥97.0 %
Additional info Conform ACS 9th edition
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Mercuric Mercury (as Hg) ≤0.5 %
Insoluble matter ≤0.005 % (in dilute HNO3)
Residue after reduction ≤0.01 %