Potasio permanganato ACS bajo en mercurio
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Permanganic acid potassium salt
447211000 447215000
ACRO447211000EA 32.9 EUR
ACRO447211000 ACRO447215000
Potasio permanganato ACS bajo en mercurio
Potasio permanganato
Formula: KMnO₄
Pto. de fusión: 240 °C (desc.)
Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011364
Núm. CAS: 7722-64-7
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to brown-black Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride and Chlorate (as Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Mercury (Hg) ≤0.05 ppm
Insoluble matter ≤0.2 %