Ácido propiónico ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Propanoic acid
447231000 447235000
ACRO447231000EA 66.6 EUR
ACRO447231000 ACRO447235000
Ácido propiónico ACS
Ácido propiónico
Formula: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Pto. Ebullición: 141 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –22 °C
Densidad: 0.99 g/cm³
Pto. de inflamación: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002756
Núm. CAS: 79-09-4
UN: 3463
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,07917
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.15 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Titration with NaOH ≥99.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.002 %
Oxidisable substance (HCOOH) ≤0.1 %