Amonio metavanadato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ammonium monovanadate, Ammonium vanadium trioxide, Ammonium vanadium oxide
447260250 447261000 447265000
ACRO447260250EA 32.6 EUR
ACRO447260250 ACRO447261000 ACRO447265000
Amonio metavanadato ACS
Amonio metavanadato
Formula: NH₄VO₃
MW: 116.98 g/mol
Pto. de fusión: 200 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011430
Núm. CAS: 7803-55-6
UN: 2859
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,00572
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to tan Powder
Solubility (in Ammonium hydroxide) Passes test
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Carbonate (CO3) (Limit about 0.3 %) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.05 %