Mercurio (II) acetato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Mercurio acetato, Acetato mercúrico, Diacetato de mercurio
447270250
447271000
447275000
ACRO447270250EA
35.6
EUR
ACRO447270250
ACRO447271000
ACRO447275000
Mercurio (II) acetato ACS
Mercurio (II) acetato
Formula:
(H₃CCOO)₂Hg MW: 318.68 g/mol Pto. de fusión: 179…182 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012165 Núm. CAS: 1600-27-7 UN: 1629 ADR: 6.1 II Índice Merck: 13,05898 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Powder |
Titration with NH4SCN | ≥98.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Nitrate (NO3) | ≤0.005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Other heavy metals (as Pb) | ≤0.002 % |
Mercurous Mercury (as Hg) | ≤0.4 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % |
Residue after reduction | ≤0.02 % |