tri-Sodio citrato dihidrato 99% para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Citrato de trisodio dihidrato
447290010 447292500
ACRO447290010EA 95 EUR
ACRO447290010 ACRO447292500
tri-Sodio citrato dihidrato 99% para bioquímica
tri-Sodio citrato dihidrato
Formula: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
MW: 294.1 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150031
Núm. CAS: 6132-04-3
Índice Merck: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 M in water) Clear colorless
UV (0.1 M in water)
pH 7.5 to 9.0
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) 0.001 %