Trióxido de molibdeno 99.5+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Molibdeno (VI) óxido
447401000 447405000
ACRO447401000EA 60.7 EUR
ACRO447401000 ACRO447405000
Trióxido de molibdeno 99.5+% ACS
Trióxido de molibdeno
Formula: MoO₃
MW: 143.94 g/mol
Pto. Ebullición: 1155 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 795 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003469
Núm. CAS: 1313-27-5
Índice Merck: 13,06261
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to green to grey Powder
Titration ≥99.5 % (Precipitation titration of molybdate)
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Nitrate (NO3) Passes test (Limit about 0.003%)
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
AsO4, PO4, SiO4 (as SiO2) ≤0.001 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.01 % (In dilute NH4OH)