(±)-1,2-Propanodiol ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
447410025 447411000 447415000
ACRO447410025EA 216 EUR
ACRO447410025 ACRO447411000 ACRO447415000
(±)-1,2-Propanodiol ACS
(±)-1,2-Propanodiol
Formula: CH₃CH(OH)CH₂OH
Pto. Ebullición: 187 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –60 °C
Densidad: 1,03 g/cm³
Pto. de inflamación: 99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064272
Núm. CAS: 57-55-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear viscous liquid
Water ≤0.2 %
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after ignition ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤1 ppm
Titrable acid ≤0.0005 meq/g