Bentonita
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Montmorillonite, Bentonite
447440025 447445000
ACRO447440025EA 123 EUR
ACRO447440025 ACRO447445000
Bentonita
Bentonita
Densidad: 2,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130611
Núm. CAS: 1302-78-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to grey to brown Crystalline powder and/or chunks