Éter monometílico del etilenglicol (2-Metoxietanol) ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Metilglicol, Éter monometílico del etilenglicol
447480010 447480025
ACRO447480010EA 79.5 EUR
ACRO447480010 ACRO447480025
Éter monometílico del etilenglicol (2-Metoxietanol) ACS
Éter monometílico del etilenglicol (2-Metoxietanol)
Formula: C₃H₈O₂
Pto. Ebullición: 124,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –85 °C
Densidad: 0,96 g/cm³
Pto. de inflamación: 38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002867
Núm. CAS: 109-86-4
UN: 1188
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.3 %
Color scale ≤10 APHA
Titrable acid ≤0.002 meq/g