Calcio nitrato tetrahidrato 98%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
447530010 447530050 447530250
ACRO447530010EA 44 EUR
ACRO447530010 ACRO447530050 ACRO447530250
Calcio nitrato tetrahidrato 98%, extra puro
Nitrato de calcio tetrahidrato
Formula: Ca(NO₃)₂·4H₂O
MW: 236.15 g/mol
Pto. Ebullición: 132 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 45 °C
Densidad: 1.86 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149604
Núm. CAS: 13477-34-4
Índice Merck: 13,01687
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
pH 5.0 to 9.0
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.01 %