Magnesio nitrato hexahidrato, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
447540010 447540050 447540250
ACRO447540010EA 58.6 EUR
ACRO447540010 ACRO447540050 ACRO447540250
Magnesio nitrato hexahidrato, extra puro
Nitrato de magnesio hexahidrato
Formula: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Pto. Ebullición: 330 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 89 °C
Densidad: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 93,3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149779
Núm. CAS: 13446-18-9
ADR: 5.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Titration Complexometric 98 to 102 %
pH 5 to 8.2 (5 % in water)
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %