Bismuto (III) nitrato pentahidrato ACS
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
447561000 447565000
ACRO447561000EA 76.7 EUR
ACRO447561000 ACRO447565000
Bismuto (III) nitrato pentahidrato ACS
Bismuto (III) nitrato pentahidrato
Formula: Bi(NO₃)₃·5H₂O
Pto. Ebullición: 80 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 30 °C
Densidad: 2,736 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149157
Núm. CAS: 10035-06-0
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or transparent Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Silver (Ag) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.005 %