Cadmio (II) sulfato, anhidro ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
447751000 447755000
ACRO447751000EA 89.7 EUR
ACRO447751000 ACRO447755000
Cadmio (II) sulfato, anhidro ACS
Cadmio (II) sulfato
Formula: CdO₄S
MW: 208.47 g/mol
Pto. de fusión: 1000 °C
Densidad: 4.7
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010923
Núm. CAS: 10124-36-4
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,01665
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤1.0 % (1 g, 150°C, 4 h)
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Nitrate and Nitrite (as NO3) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.003 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.005 %