Potasio tiocianato 99% para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
448000010 448002500
ACRO448000010EA 294 EUR
ACRO448000010 ACRO448002500
Potasio tiocianato 99% para bioquímica
Potasio tiocianato
Formula: KSCN
Pto. Ebullición: 500 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 170…179 °C
Densidad: 1,886 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011413
Núm. CAS: 333-20-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Titration Argentometric ≥98.5 %
pH 5.3 to 8.7
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Lead (Pb) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %