Potasio hidrogenocarbonato 99.5% para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
448010025 448015000
ACRO448010025EA 207 EUR
ACRO448010025 ACRO448015000
Potasio hidrogenocarbonato 99.5% para bioquímica
Potasio hidrogenocarbonato
Formula: KHCO₃
Pto. de fusión: 292 °C
Densidad: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011402
Núm. CAS: 298-14-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Solubility Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with HClO4 99.4 to 100.6 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm