di-Amonio hidrogenocitrato 99+% para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
448021000 448025000
ACRO448021000EA 49.9 EUR
ACRO448021000 ACRO448025000
di-Amonio hidrogenocitrato 99+% para bioquímica
di-Amonio hidrogenocitrato
Formula: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Densidad: 1,5 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013068
Núm. CAS: 3012-65-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.1
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm