Violeta Cristal ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
447570500 447572500
ACRO447570500EA 70.5 EUR
ACRO447570500 ACRO447572500
Violeta Cristal ACS
Violeta Cristal
Formula: C₂₅H₃₀ClN₃
Pto. de fusión: 173 °C (desc.)
Densidad: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011750
Núm. CAS: 548-62-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green Powder or crystals
Assay ≥90.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤7.5 %
Absorbance characteristics (0.98-1.9) Passes test
Sensitivity Passes test