Ácido gálico monohidrato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 3,4,5-trihidroxibenzóico monohidrato
447581000 447585000
ACRO447581000EA 72.9 EUR
ACRO447581000 ACRO447585000
Ácido gálico monohidrato ACS
Ácido gálico monohidrato
Formula: C₇H₆O₅·1H₂O
MW: 188.14 g/mol
Pto. de fusión: 251 °C (desc.)
Pto. de inflamación: 250
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149098
Núm. CAS: 5995-86-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.05 %
Titration with NaOH ≥98.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.02
Insoluble matter ≤0.01 %