Dicloruro de dimercurio ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Calomelanos, Mercurio (I) cloruro
447591000 447595000
ACRO447591000EA 93.7 EUR
ACRO447591000 ACRO447595000
Dicloruro de dimercurio ACS
Dicloruro de dimercurio
Formula: Cl₂Hg₂
Pto. Ebullición: 384 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 400 °C (subl.)
Densidad: 7,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011043
Núm. CAS: 10112-91-1
UN: 2025
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Mercuric Chloride ≤0.01 % (HgCl2)
Residue after reduction ≤0.02 %