Anaranjado de xilenol, sal tetrasódica ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Xylenol orange water soluble, 2,2',2'',2'''-((((1,1-Dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiole-3,3-diyl)bis(6-hydroxy-5-methyl-3,1-phenylene))bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, sodium salt (1:4)
447600010 447600050 447600250
ACRO447600010EA 53.7 EUR
ACRO447600010 ACRO447600050 ACRO447600250
Anaranjado de xilenol, sal tetrasódica ACS
Anaranjado de xilenol, sal tetrasódica
Formula: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
MW: 760.59 g/mol
Pto. de fusión: 210 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044293
Núm. CAS: 3618-43-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red-brown to dark brown Crystalline powder
Suitability (for Zn titration) Passes test
Clarity of solution Passes test