Potasio hidrogenosulfato 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Potasio bisulfato
447610025 447610100 447615000
ACRO447610025EA 224 EUR
ACRO447610025 ACRO447610100 ACRO447615000
Potasio hidrogenosulfato 99%, extra puro
Potasio hidrogenosulfato
Formula: KHSO₄
Pto. de fusión: 214 °C
Densidad: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011404
Núm. CAS: 7646-93-7
UN: 2509
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.003 %