Nitrobenceno 99.5% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
447650010 447652500
ACRO447650010EA 159 EUR
ACRO447650010 ACRO447652500
Nitrobenceno 99.5% para análisis
Nitrobenceno
Formula: C₆H₅NO₂
MW: 123.11 g/mol
Pto. Ebullición: 210…211 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 5…6 °C
Densidad: 1.205 g/cm³
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007043
Núm. CAS: 98-95-3
UN: 1662
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,06621
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.15 %
GC ≥99.4 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm