Potasio dihidrogenofosfato 99% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Potasio fosfato monobásico
447670010
447670050
ACRO447670010EA
109
EUR
ACRO447670010
ACRO447670050
Potasio dihidrogenofosfato 99% para análisis
Potasio dihidrogenofosfato
Formula:
KH₂PO₄ MW: 136.09 g/mol Pto. Ebullición: 100 Pto. de fusión: 253 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011401 Núm. CAS: 7778-77-0 Índice Merck: 13,07744 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder |
Loss on drying | ≤0.2 % |
pH | 4.2 to 4.5 (5 % solution) |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.003 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |