di-Amonio hidrogenocitrato 98+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Citrato de diamonio, di-Amonio citrato, Hidrogeno-2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato de diamonio
447680025 447681000 447685000
ACRO447680025EA 647 EUR
ACRO447680025 ACRO447681000 ACRO447685000
di-Amonio hidrogenocitrato 98+% ACS
di-Amonio hidrogenocitrato
Formula: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
MW: 226.19 g/mol
Densidad: 1.5 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013068
Núm. CAS: 3012-65-5
Índice Merck: 13,00513
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Residue after ignition ≤0.01 %
Titration with NaOH 98.0 to 103.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Oxalate (C2O4) Passes test (Limit about 0.05%)
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.005 %