Dihidrogenocitrato de sodio, anhidro 99% para análisis
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Citrato de monosodio, mono-Sodio citrato
447692500 447690010
ACRO447692500EA 38 EUR
ACRO447692500 ACRO447690010
Dihidrogenocitrato de sodio, anhidro 99% para análisis
Dihidrogenocitrato de sodio
Formula: C₆H₇NaO₇
MW: 214,11 g/mol
Pto. de fusión: 209…215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013067
Núm. CAS: 18996-35-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤1 %
Solubility Clear colorless
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %