Magnesio cloruro hexahidrato 98+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
447700010 447700050
ACRO447700010EA 48.1 EUR
ACRO447700010 ACRO447700050
Magnesio cloruro hexahidrato 98+%, extra puro
Magnesio cloruro hexahidrato
Formula: MgCl₂·6H₂O
Pto. Ebullición: 1412 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 117 °C
Densidad: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149781
Núm. CAS: 7791-18-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 98.0 to 101.0 %
Water 51.0 to 55.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm