Acetato de litio dihidrato 98% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Acetic acid lithium salt
447710010 447712500
ACRO447710010EA 205 EUR
ACRO447710010 ACRO447712500
Acetato de litio dihidrato 98% para análisis
Acetato de litio dihidrato
Formula: H₃CCOOLi·2H₂O
MW: 102.02 g/mol
Pto. de fusión: 56…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066949
Núm. CAS: 6108-17-4
Índice Merck: 13,05543
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
pH 7.5 to 9.5 (5 % in water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)