Alcohol bencílico ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Fenilcarbinol
447720010 447720025 447721000
ACRO447720010EA 154 EUR
ACRO447720010 ACRO447720025 ACRO447721000
Alcohol bencílico ACS
Alcohol bencílico
Formula: C₆H₅CH₂OH
MW: 108.14 g/mol
Pto. Ebullición: 205 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –15 °C
Densidad: 1.044 g/cm³
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004599
Núm. CAS: 100-51-6
Índice Merck: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
GC ≤0.01 % Benzaldehyde
Color scale ≤20 APHA
Ash ≤0.005 %